Learn More
Cytiva Antikörper-Säulenpaket: Modernes Protein A (2-stufiges Reinigungsprotokoll)
Artikelnummer. 17079213 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17079213 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17079213 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29497629
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kombiniert Affinität mit Größenausschluss-Chromatographie, um eine sehr hohe Reinheit von humanem IgG zu erzielen
  • Enthält Säulen, die für ein erfolgreiches 2-Stufen-Protokoll von humanen Antikörpern geeignet sind: HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1× 1 ml) und HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR
  • Enthält Anweisungen mit Anleitungen und Tipps für einen schnellen Einstieg
  • Die HiTrap™ MabSelect PrismA Säule ist mit MabSelect PrismA Harz vorgepackt zur präparativen Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum und Zellkulturüberstand, für herausragende Reinheit in nur einem Schritt
  • Eine endgültige hohe Reinheit wird mit der HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR-Größenausschlusssäule erzielt, die Antikörperaggregate und/oder Fragmente entfernt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörper-Säulen-Packung
Format Vorgepackte Säule
Ligand Protein A; Protein A, Alkali stabilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Antikörpern
Beschreibung Harztyp: MabSelect
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Kitinhalt HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1x 1 ml) und HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR-Säulen
Menge 1 Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antibody package, modern Protein A (2-step protocol)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.