Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotika: Nystatin
Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe
Marke: MP Biomedicals™ 0219453425
Additional Details : CAS : 1400-61-9 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Format: Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
Spezifikation
4 °C | |
Pulver | |
Nystatin | |
25 mU |