Learn More
anti-TP53, PPP2R5C Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Includes
TP53 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); PPP2R5C mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TP53 protein, and the other against the PPP2R5C protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TP53 |
| Anwendungen | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gen | TP53 |
| Gen-Alias | FLJ92943/LFS1/TRP53/p53 |
| Gensymbole | TP53 |
| Wirtsspezies | Mouse, Rabbit |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.