Learn More
TNF Rat anti-Mouse, PE, Clone: MP6-XT22, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554419
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15817688
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.
Beschreibung
Beschreibung
The MP6-XT22 antibody reacts with mouse tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF-α). The immunogen used to generate this hybridoma was recombinant mouse TNF.
Host Species: Rat
Clone: MP6-XT22
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Recombinant mouse TNF
Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
TNF
MP6-XT22
PE
Affinity Purified
Recombinant mouse TNF
0.1mg
Immunology
Primary
Murine
Flow Cytometry
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Rat
IgG1
RUO
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.