Learn More
TNF Mouse anti-Human, APC, Clone: MAB11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
605.00 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Antigen TNF
Klon MAB11
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15857748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554514
0.1 mg
660.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15886628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551384
50 Tests
605.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The MAb11 antibody reacts with human tumor necrosis factor (TNF, formerly known as TNF-α) protein. TNF is an efficient paracrine and endocrine mediator of inflammatory and immune functions. It regulates the growth and differentiation of a variety of cell types. TNF is cytotoxic for transformed cells when in conjunction with IFN-γ. It is secreted by activated monocytes/macrophages and other cells such as B cells, T cells and fibroblasts. The immunogen used to generate the MAb11 hybridoma was recombinant human TNF. The use of the MAb11 antibody has been reported to cross-react with TNF of rhesus monkey.
Host Species: Mouse
Clone: MAb11
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Immunogen: Recombinant Human TNF
Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
TNF
Flow Cytometry
APC
RUO
Recombinant Human TNF
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
MAB11
Monoclonal
Mouse
Immunology
IgG1 κ
Affinity Purified