Learn More
TCR β chain Hamster anti-Mouse, FITC, Clone: H57-597, BD
Hamster Monoclonal Antibody
184.00 CHF - 472.00 CHF
Spezifikation
Antigen TCR β chain
Klon H57-597
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10114424
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553170
0.1 mg
184.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817058
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553171
0.5 mg
472.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The H57-597 antibody reacts with a common epitope of the β; chain of the T-cell Receptor (TCR) complex on α;β; TCR-expressing thymocytes and peripheral T lymphocytes and NK1.1+ thymocytes and NK-T cells of all mouse strains tested. It does not react with γδ TCR-bearing T cells. In the fetal and adult thymus, the TCR β; -chain may form homodimers or pair with the pre-TCR α; -chain on the surface of immature thymocytes before expression of the TCR α; -chain. Plate-bound or soluble H57-597 antibody activates α;β; TCR-bearing T cells, and plate-bound mAb can induce apoptotic death.
Spezifikation
Spezifikation
TCR β chain
0.5mg/mL
Monoclonal
Hamster
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2
Affinity Purified
H57-597
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
TCR affinity-purified from mouse T-cell hybridoma DO-11.10
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.