Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1220 x 76 cm
1220 x 91 cm
1830 x 60 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
Beschreibung
- Dieses Produkt ist aufgrund eines Mangels an Rohstoffen, die für die Herstellung erforderlich sind, vorübergehend nicht verfügbar
- Eine geeignete Alternative finden Sie unter 826, 457 oder 558
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
- Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
- Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
- Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
- 057 Mattenreiniger
- Optionales Erdungskabel
- Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
- Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
- Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 1830 x 60 cm |
| Farbe | Blau |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 ft. |
| Länge (metrisch) | 1830 cm |
| Material | Mikrozelluläres Vinyl |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 60 cm |