Learn More
3M™ Kratzfeste Schutzbrille mit Beschlagschutz
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Brille 5
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Sehr leichte, elegante und moderne Schutzbrille mit hervorragender Abdeckung und gutem Sichtfeld
- Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
- Optische Klasse 1 sorgt für maximale Klarheit
- Einfach einstellbare neigbare Linse sorgt für maximalen Tragekomfort
- Weiche, elastische Bügel gewährleisten Tragekomfort
- Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
- Gut mit Einweg-Atemschutzgeräten der Serie 3M™ Aura™ 9300+ einsetzbar
- Schutzbrillen für maximalen Tragekomfort des Anwenders
- Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
- Das geringe Gewicht (26 g) sorgt für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag über
- Integrierter Brauenschutz schützt besser
- Weiche Innenpolsterung am Bügel sorgt für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen
- In drei Positionen einstellbare Bügellängen sorgen für guten Tragekomfort und optimale Passform
- Einfach einstellbare neigbare Linse sorgt für maximalen Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Brille 5 |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Silber |
| Lens Material | Polycarbonat |