Learn More
anti-PTK2B, ERBB2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Includes
PTK2B rabbit purified polyclonal antibody (20μg); ERBB2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PTK2B protein, and the other against the ERBB2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PTK2B |
| Anwendungen | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gen | PTK2B |
| Gen-Alias | CADTK/CAKB/FADK2/FAK2/FRNK/PKB/PTK/PYK2/RAFTK |
| Gensymbole | PTK2B |
| Wirtsspezies | Mouse, Rabbit |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.