Learn More
Prostasin Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
353.00 CHF - 680.00 CHF
Spezifikation
Antigen Prostasin
Klon 2
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15836129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612173
150 μg
680.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15826129
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612172
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Prostasin is a serine protease expressed as both GPI-anchored and secreted forms. Prostasin displays trypsin-like enzymatic activity by hydrolyzing substrates, such as D-Pro-Phe-Arg-AMC. This activity is inhibited by aprotinin, antipain, leupeptin, and benzamidine. The highest levels of prostasin protein are found in semen and the prostate, but many other tissues express prostasin at low levels. The sequence of prostasin is similar to other proteases, such as prostase, testisin, plasma kallikrein, and acrosin. In seminal fluid, prostasin can be found in complex with prostasin-binding protein, which can inhibit prostasin enzymatic activity. Prostasin mRNA is found in normal prostate epithelial cells and non-invasive prostate cancer cells, but is not expressed in invasive prostate cancer cell lines. Expression of prostasin in the invasive prostate cancer cell lines, DU-145 and PC-3, reduces the invasiveness of the cells in vitro. Thus, prostasin is a serine protease that may have roles in normal prostate function and in suppression of tumor cell invasion.
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Prostasin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
2
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
Human Prostasin aa. 108-228
Primary
Store undiluted at -20°C.