Learn More
anti-PLCG2, ERBB2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Codice prodotto. 16151474
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge unitSize
16151474 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16151474 Fornitore Abnova N. del fornitore DI0575.1Set
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.00 CHF
    713.06 CHF / 1 Sets
    Sparen 9.94 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
PLCG2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); ERBB2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PLCG2 protein, and the other against the ERBB2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifica
Antigen PLCG2
Anwendungen In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Gen PLCG2
Gensymbole PLCG2
Wirtsspezies Mouse, Rabbit
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5336/2064
Enthält Antibody pair set content: 1. PLCG2 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. ERBB2 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp PLCG2 & ERBB2 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.