missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFATC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534940

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg


Artikelnummer. 15379001

  • 658.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: HepG2, Juarkat, Raji, BCL-1, Raw264.7. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

NFATC2 Polyclonal antibody specifically detects NFATC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

NFATC2
Polyclonal
Unconjugated
NFATC2
AI607462; IB-IXL; KIAA0611; NFAT pre-existing s; NFAT pre-existing subunit; NFAT transcription complex, preexisting component; Nfat1; NFAT1-D; Nfatc2; NF-ATc2; Nfatp; NF-ATp; nuclear factor of activated T cells, cytoplasmic, calcineurin dependent 2; nuclear factor of activated T-cells 2; nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 2; nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2; nuclear factor of activated T-cells, preexisting component; OTTHUMP00000031291; preexisting nuclear factor of activated T-cells 2; T cell transcription factor NFAT1; T-cell transcription factor NFAT1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
18019, 4773
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q13469, Q60591
NFATC2
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 1 and 99 of NFAT1
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • NFATC2 Polyclonal Antibody

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glycerol

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote