missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-Mouse IgG2a, κ, BV711 Isotype Control, Clone: G155-178, BD

Marke:  BD Biosciences 563345

Additional Details : Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 15892709

  • 660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Host Species: Mouse
Conjugate: BV711
Clone: G155-178
Isotype: IgG2a, kappa
Immunogen: TNP-keyhole limpet hemocyanin

Isotype Control

Spezifikation

Spezifikation

Flow Cytometry
G155-178
Brilliant Violet 711
TNP-keyhole limpet hemocyanin
50 μg
Primary
Monoclonal
0.2mg/mL
Mouse
Affinity Purified
RUO
IgG2a κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote