missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G and Ly-6C Rat anti-Mouse, FITC, Clone: RB6-8C5, BD

Rat Monoclonal Antibody

205.00 CHF - 510.00 CHF

Spezifikation

Antigen Ly-6G and Ly-6C
Klon RB6-8C5
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15817018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553126
0.1 mg
205.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15827018
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553127
0.5 mg
510.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The RB6-8C5 antibody reacts with a common epitope on Ly-6G and Ly-6C, previously known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. In the bone marrow, the level of antigen expression is directly correlated with granulocyte differentiation and maturation.

Host Species: Rat
Clone: RB6-8C5
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse

Flow Cytometry

Spezifikation

Spezifikation

Ly-6G and Ly-6C
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
Ly6c, Lymphocyte antigen 6C2; Lymphocyte antigen 6G, Ly6g, Gr-1
RB6-8C5
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
Not Reported
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only.