Learn More
Ly-51 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 6C3, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 553160
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15817048
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The 6C3 antibody reacts with an epitope of the 6C3/BP-1 (Ly-51) glycoprotein cell-surface differentiation antigen, which was originally identified on pre-B cell lymphomas (spontaneous and chemical- or retrovirus- transformed, in vitro and in vivo). 6C3/BP
Host Species: Rat
Clone: 6C3
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: C57L mouse Pre-B lymphhoma cell line L1-2
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Ly-51
Monoclonal
0.5mg/mL
6C3/BP-1 Antigen
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
6C3
FITC
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
C57L mouse Pre-B lymphhoma cell line L1-2
0.5 mg
Immunology
Mouse
IgG2a κ