missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-KHK, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16102284
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16102284 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16102284 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00003795AP41.1Set

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Capture antibody: mouse monoclonal anti-KHK, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-KHK, IgG2b Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

To detect and quantify protein level of human

Spezifikation

Antigen KHK
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugat Biotin
Beschreibung This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human KHK.
Gen KHK
Gensymbole KHK
Wirtsspezies Mouse
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3795
Enthält Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-KHK, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-KHK, IgG2b Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.