Learn More
IQGAP1 Mouse, Unlabeled, Clone: 24, BD
Mouse Monoclonal Antibody
270.71 CHF - 679.00 CHF
Spezifikation
Antigen IQGAP1
Klon 24
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885539
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610611
50 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
271.00 CHF
270.71 CHF / 1 Set
Sparen 0.29 CHF
0.11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15895539
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610612
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
GTPases (Ras, Rho, cdc42Hs, and rac) modulate various cellular functions such as cytoskeletal architecture, growth, motility, and gene expression. The activity of the GTP-binding proteins is regulated by factors that accelerate GTP-binding (GAPs) and proteins that enhance the rate of GTP hydrolysis (GTPases). IQGAP1 is Ras-GAP related protein that contains a WW domain that binds poly-proline regions, a calponin-homology domain (CHD), an IQ domain of unconventional myosins, and a C-terminal GAP-related domain (GRD). IQGAP1 co-immunoprecipitates with cdc42 and calmodulin, and colocalizes with cdc42Hs at the leading edges of the plasma membrane and at the cell-cell junctions. IQGAP1 may interact with both cadherins and catenins leading to dissociation of these proteins from sites of cell adhesion. Thus, IQGAP1 may be a Rac1 and Cdc42 effector that negatively regulates cadherin-mediated cell junctions.
Spezifikation
Spezifikation
IQGAP1
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
24
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.