missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-6 Rat anti-Mouse, APC, Clone: MP5-20F3, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 561367
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The MP5-20F3 monoclonal antibody specifically binds to mouse interleukin-6 (IL-6). The immunogen used to generate the MP5-20F3 hybridoma was recombinant mouse IL-6.
Spezifikation
| IL-6 | |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Il6; Il-6; Interleukin-6; B-cell hybridoma growth factor | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| MP5-20F3 | |
| APC | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse IL-6 Recombinant Protein | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur