Learn More
IL-17F Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: O33-782, BD
Mouse Monoclonal Antibody
356.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-17F
Klon O33-782
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PerCP-Cyanine5.5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15840959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561336
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15830959
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561335
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The O33-782 monoclonal antibody specifically binds to Interleukin-17F (IL-17F). IL-17F is a member of the IL-17 family of cytokines. IL-17F is encoded by the IL17F gene located in chromosome 6 (location: 6p12). IL-17F is a proinflammatory cytokine that is produced by activated T cells including differentiated CD4+ T helper 17 (Th17) cells. Activated Th17 cells can express disulfide-linked IL-17F and IL-17A homodimers as well as IL-17A/IL-17F heterodimers. These IL-17 dimers act by binding to and signaling through IL-17 receptor complexes (IL-17R). IL-17R are comprised of transmembrane IL-17RA and IL-17-RC protein subunits that are expressed by a variety of target cells including epithelial and endothelial cells, keratinocytes, fibroblasts, and granulocytes. IL-17F can induce target cells to produce proinflammatory cytokines such as IL-1β, IL-6, G-CSF, GM-CSF, and TNF and chemokines including CXCL1/Gro-α, CXCL2/Gro-β, and CXCL8/IL-8 that attract and activate leukocytes, eg, neutrophils. Th17 and other IL-17F-producing cells play protective roles in the clearance of extracellular pathogens, including bacteria and fungi. IL-17F can also play adverse roles in inflammation associated with asthma and autoimmune diseases.
Host Species: Mouse
Clone: SCPL1362
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Spezifikation
Spezifikation
IL-17F
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
Interleukin-17F; cytokine ML-1; ML-1; IL-24
O33-782
Monoclonal
Mouse
Human
Human IL-17F
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.