Learn More
anti-IgM κ, Mouse, FITC, Clone: G155-228, Isotype Control, BD
364.00 CHF - 375.00 CHF
Spezifikation
Klon G155-228
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot
Konjugat FITC
Wirtsspezies Mouse
Zielspezies Non-human Primate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15847238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553474
0.25 mg
375.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15826658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551448
50 Tests
364.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The G155-228 antibody is specific for the hapten trinitrophenol (TNP), a hapten not expressed on non-human primate cells or non-human primate cell lines. In the absence of specific binding, this immunoglobulin may bind non-specifically to Fc receptors.
Host Species: Mouse
Clone: G155-228
Isotype: IgM, κ
Species Reactivity: Non-human primate
Immunogen: TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
G155-228
FITC
Non-human Primate
IgM κ
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot
Mouse
TNP-keyhole limpet hemocyanin
Affinity Purified