Learn More
anti-IgG2a κ, Rat, APC, Clone: R35-95, Isotype Control, BD
For research applications
356.00 CHF - 650.00 CHF
Spezifikation
Klon R35-95
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Konjugat APC
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse Pooled Immunoglobulin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15807848
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554690
0.1 mg
650.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15806658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551442
50 Tests
356.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The R35-95 hybridoma was generated by hybridization of Y3 myeloma cells with spleen cells from LOU rats immunized with mouse immunoglobulins. The R35-95 hybridoma produces rat IgG2a, κ immunoglobulin that has no measurable reactivity with mouse immunoglobulins. The R35-95 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background binding on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only.
Host Species: Rat
Clone: R35-95
Isotype: IgG2a κ
Immunogen: Mouse Pooled Immunoglobulin
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
R35-95
APC
Mouse Pooled Immunoglobulin
Affinity Purified
Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Rat
IgG2a κ
Undiluted at 4°C