Learn More
anti-IgG2a, PerCP, Clone: X39, BD
Artikelnummer. 15876148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15876148 100 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15876148 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 349054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Spezifikation
Antigen IgG2a
Klassifikation Monoclonal
Klon X39
Konjugat PerCP
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Isotype IgG2a