Learn More
anti-IgG2a, PE, Clone: X39, BD
Artikelnummer. 15855888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15855888 25 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15855888 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 340459
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Flow Cytometry
Klon X39
Konjugat PE
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Isotype Control (Primary)
Inhalt und Lagerung Undiluted at 2° to 8°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ