Learn More
anti-IgG2a, APC, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 15865888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15865888 100 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15865888 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 340473
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Control, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG2a
Klassifikation Monoclonal
Klon X39
Konjugat APC
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Isotype IgG2a