Learn More
Anti-IgG2, κ, Klon: B81-3, BD
Marke:  BD Biosciences 559277
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819698
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der B81-3Antikörper ist spezifisch für Keyhole-Limpet-Hämocyanin. Dieser Antikörper wird routinemäßig mit LAL-Assay auf Endotoxinspiegel getestet. Andere Anwendungen wurden bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung getestet oder in der Literatur angegeben.
Blocking-Assay, Co-Stimulation, Zytotoxizitäts-Assay, Isotypkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
Block, Funktions-Assay, funktionaler Assay, Zytotoxizitätsassay
0.5 mg/ml
Affinitätsgereinigt
IgG2, k
Unverdünnt bei 4 °C
B81-3
Unkonjugiert
Hamster
0.5 mg