Learn More
anti-IgG2, κ, Clone: B81-3, BD
320.00 CHF - 930.00 CHF
Spezifikation
Klon B81-3
Anwendungen Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Hamster
Isotype IgG2 κ
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
15819698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559277
0.5mg/mL
320.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15829718
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559339
1mg/mL
930.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The B81-3 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin. This antibody is routinely tested by LAL assay for endotoxin levels. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Blocking Assay, Co-Stimulation, Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
B81-3
Unconjugated
IgG2 κ
Undiluted at 4°C
Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay
Hamster
Affinity Purified