Learn More
anti-IgG1 , V450, Clone: X40, BD
Artikelnummer. 15856299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15856299 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15856299 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 642268
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG1
Klassifikation Monoclonal
Klon X40
Konjugat Violet Fluor 450 (V450)
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology