Learn More
Anti-IgG1 κ, Maus, Klon: MOPC-31C, BD
Marke:  BD Biosciences 557273
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15828868
  • 236.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
27-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der V48-6-Antikörper ist spezifisch für Keyhole-Limpet-Hämocyanin (KLH).
Wirtsarten: Maus
Klon: MOPC-31C
Isotyp: IgMκ-Immunogen: Trinitrophenol-KLH
ELISA-Standard, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (Formalin-Antigen-Retrieval erforderlich), Immunhistochemie (gefroren), Immunhistochemie (Paraffin), Isotypkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie, Immunhistochemie, Immunhistochemie (gefroren), Immunhistochemie (Paraffin), Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/ml
Affinitätsgereinigt
Trinitrophenol-KLH
0.5 mg
MOPC-31C
Unkonjugiert
Maus-
IgG1, kappa
Unverdünnt bei 4 °C