Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, APC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
368.00 CHF - 910.00 CHF
Spezifikation
Klon MOPC-21
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Konjugat APC
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15827838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554681
0.1 mg
910.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15856408
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
550854
50 Tests
368.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
MOPC-21
Flow Cytometry, Western Blot
Mouse
IgG1 κ
Undiluted at 4°C
0.2mg/mL
APC
Non-human Primate
Affinity Purified