Learn More
anti-IgG1 κ, Isotype Control, Clone: X40, BD
Marke:  BD Biosciences 563231
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15882619
  • 515.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone:X40
IsotypeIgG1, κ
Immunogen:Keyhole limpet hemocyanin (KLH)
Flow Cytometry, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry
X40
Brilliant Violet 650
Mouse
Affinity Purified
RUO
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Keyhole limpet hemocyanin (KLH)
50 μg
Isotype Control (Primary)
IgG1 κ