Learn More
anti-Ig, PE-CF594, Clone: R3-34, BD
Marke:  BD Biosciences 562309
Additional Details : Gewicht : 0.00850kg
Artikelnummer. 15811809
  • 545.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Rat
Clone: R3-34
Isotype: IgG1, κ
Immunogen: Mouse immunoglobulin
Flow Cytometry, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry, Immunocytology
0.2mg/mL
Rat
Affinity Purified
4°C
R3-34
PE-CF594
Mouse Immunoglobulin
0.1 mg
IgG1 κ