Learn More
MP Biomedicals™ Anti-Human IgG Monoclonal Antibody from Mouse
Artikelnummer. 16399845 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16399845 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16399845 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08634811
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anti-Human IgG Monoclonal Antibody from Mouse, in 10 mM Phosphate Buffer at pH 7.4, containing 0.9% NaCl and 0.02% NaN3.
  • Anti-Human IgG Monoclonal Antibody from Mouse, in 10 mM Phosphate Buffer at pH 7.4, containing 0.9 % NaCl and 0.02% NaN3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Monoclonal
Klon HIgG01
Zusammensetzung 10 mM Phosphate Buffer at pH 7.4, containing 0.9% NaCl and 0.02% NaN3
Wirtsspezies Mouse
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C for long term and 2 to 8°C for short term
Form Liquid
Isotype IgM