Learn More
anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD
Marke:  BD Biosciences 562751
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15832209
  • 510.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
27-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Human CD56
Brilliant Violet 421
Murine
κ
RUO
Monoclonal
NCAM16.2
Affinity Purified
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
100 Tests