Learn More
HDAC3, Human, Matched Antibody Pair (AP43), Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Marke:  Abnova H00008841-AP43.1Set
Artikelnummer. 16172904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.00 CHF
    783.30 CHF / 1 Set
    Sparen 117.70 CHF
    13% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-HDAC3 (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-HDAC3, IgG1 Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Spezifikation
HDAC3
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human HDAC3.
HD3/RPD3/RPD3-2
Mouse
RUO
8841
Human
Liquid
ELISA
Biotin
HDAC3
HDAC3
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-HDAC3 (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-HDAC3, IgG1 Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only