Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Biotin-XX, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A10518
236.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10532884
  • 354.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Goat samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Biotin-XX
Rabbit
purified
RUO
Goat
Liquid
Immunocytochemistry
2 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
4° C