missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-F13A1, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-F13A1, IgG2a Kappa (300μg) , Detection antibody: rabbit polyclonal anti-F13A1 (50μL) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | F13A1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Beschreibung | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human F13A1. |
| Gen | F13A1 |
| Gen-Alias | F13A |
| Gensymbole | F13A1 |
| Wirtsspezies | Mouse, Rabbit |
| Menge | 1 Set |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?