Learn More
Desmoglein 3 Monoclonal Antibody (5G11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 326300
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10777033
  • 584.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Desmoglein 3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Desmoglein 3
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P32926
Dsg3
Human desmoglein-3 extracellular domain.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
5G11
Unconjugated
Dsg3
130 kDa pemphigus vulgaris antigen; 130 kDa pemphigus vulgaris antigen homolog; bal; balding; Cadherin family member 6; CDHF6; desmoglein 3; desmoglein-3; DKFZp686P23184; Dsg3; PVA
Mouse
Protein A
RUO
1830
-20°C