Learn More
Merck Millipore Anti-Kollagen Typ I Ab-4, polyklonal
Marke:  Merck Millipore AB758
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15327293
  • 894.00 CHF / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab
26-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Humanes Kollagen vom Typ I, wie in ELISA nachgewiesen. Weniger als 10 % Kreuzreaktivität mit Kollagen der Typen II, III, IV, V und VI. Kann Reaktivität mit Typ I-Kollagen anderer Spezies aufweisen.
Dot-Blotting, ELISA, Immunzytochemie, Immunhistochemie, Western Blotting
Abkürzungen: AP=Affinitätsreinigung, ChIP=Chromatin-IP, CM=Konfokale Mikroskopie, DB=Dot-Blot, EIA=ELISA, EM=Elektronenmikroskopie, FC=Durchflusszytometrie, GS=Gel-Supershift, IC=Immunzytochemie, IF=Immunfluoreszenz, IH=Immunhistologie/Immunhistochemie, IP=Immunpräzipitation, IPK=IP-Kinaseassay, KA=Kinaseassay, NEUT=Neutralisation, PIA=Peptid-Inhibitionsassay, RIA=Radioimmunassay, TCA=T-Zellaktivierung, WB=Western Blot, Spezies: Am=Amphibie, Av=Vogel, B=Rind, Ca=Katze ,Ck=Huhn, D=Hund, Dr=Hirsch, Ds=Drosophila, El=Elch, Fg=Frosch, Fs=Fisch, Ft=Frettchen, G=Ziege, Gp=Meerschweinchen, H=Pferd, Hm=Hamster, Hu=Mensch, K=Känguru, Ms=Maus, Nhp=Nicht-menschlicher Primat, O=Hammel, P=Schwein, Rb=Kaninchen, Rp=Reptil, Rt=Ratte, Ys=Hefe, Xn=Xenopus, (wk)= schwache Kreuzreaktion
Spezifikation
Spezifikation
Kollagen Typ I Ab-4
Affinitätsgereinigt
Humanes Plazenta-Kollagen vom Typ I, isoliert durch begrenzten Pepsinverdau und selektive Salzausfällung.
RUO
Primär
Rinder-, Human
Unkonjugiert
Ziege
200 μ g
Zellstruktur
polyklonal