Learn More
ChAT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSC00008W
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11530443
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Glycerol (1:1) may be added for additional stability. Reconstitute in 100 μL of sterile water
Spezifikation
Spezifikation
ChAT
Polyclonal
CHAT
CHAT
Rabbit
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry
Unconjugated
P28329, Q03059, P32738
CHAT
A synthetic peptide from mouse ChAT
RUO
1103, 12647, 290567
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized