Learn More
CD86 Monoclonal Antibody (RMMP-2), PE, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517954
1640.08 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15314231
  • 2460.00 CHF / 300 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD86 Monoclonal antibody specifically detects CD86 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD86
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
P42082
CD86
Mouse CD86 (B7-2)
300 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
RMMP-2
PE
CD86
activation B7-2 antigen; B lymphocyte activation antigen B72; B7; B7.2; B70; B7-2; B-lymphocyte activation antigen B7-2; BU63; CD28 antigen ligand 2; Cd28l2; CD28LG2; CD86; CD86 antigen; CD86 antigen (CD28 antigen ligand 2, B7-2 antigen); CD86 antigen precursor; CD86 molecule; CLS1; CTLA-4 counter-receptor B7.2; early T cell costimulatory molecule-1; early T-cell costimulatory molecule 1; Early T-cell co-stimulatory molecule 1; ETC-1; FUN-1; LAB72; Ly58; Ly-58; MB7; MB7-2; membrane glycoprotein; MGC34413; T-lymphocyte activation antigen CD86; TS/A-2
Rat
Protein G
RUO
12524
4° C, do not freeze