missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD81 Mouse anti-Human, APC, Clone: JS-81, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 561958

176.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15831509

  • 177.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

JS-81 identifies the newly clustered CD81 antigen, a 26 kDa, type III transmembrane protein (also known as TAPA-1) that is involved in cell growth and signal transduction. CD81 has a very broad cellular distribution, being expressed on cells of hematopoietic, neuroectodermal and mesenchymal origin. MAbs to CD81 have been shown to have anti-proliferative effects on different lymphoid cell lines, particularly those derived from large cell lymphomas. Immunoprecipitation studies reveal that CD81 is a component of a multimolecular complex which can include the Leu13 molecule, and the CD19 and CD21 molecules in B cells. MAbs to CD81 are reported to induce homotypic cell aggregation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD81
Monoclonal
APC
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Canine, Human, Rabbit
IgG1 κ
Flow Cytometry
JS-81
TAPA-1
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD81 Mouse anti-Human, APC, Clone: JS-81, BD > 25 Tests; APC

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only.