missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Monoclonal Antibody (MEM-31), FITC, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA119556

311.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11579112

  • 467.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD8
Monoclonal
FITC
CD8B
BB154331; CD8; CD8 alpha; CD8 alpha chain; CD8 alpha chain precursor; CD8 antigen; CD8 antigen 32 kDa chain; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen alpha polypeptide; CD8 antigen alpha protein; CD8 antigen alpha protein precursor; CD8 antigen alpha-chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, alpha chain; CD8 antigen, alpha polypeptide; CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, alpha-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8 beta-2; CD8a; CD8A antigen alpha; CD8a molecule; CD8A; T-cell surface glycoprotein; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; Cd8b1; CD8beta; CD8BP; fCD8; LEU2; Leu-2; Leu2 T-lymphocyte antigen; leu-2a; Ly-2; LY3; Ly-3; Ly-35; Ly-B; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt2; Lyt-2; Lyt-2.1 lymphocyte differentiation antigen (AA at
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
925, 926
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
MEM-31
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P01732, P10966
Cd8a, CD8B
Crude thymus membrane fraction.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote