Learn More
anti-CD45; Clone: HI30; BD
328.49 CHF - 638.79 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD45 |
|---|---|
| Klon | HI30 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15833099
|
BD Biosciences
563791 |
25 Tests |
329.00 CHF 328.49 CHF / 1 Stück Sparen 0.51 CHF 0.16% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15843099
|
BD Biosciences
563792 |
100 Tests |
640.00 CHF 638.79 CHF / 1 Stück Sparen 1.21 CHF 0.19% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Spezifikation
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| HI30 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Human Peripheral Blood Leucocytes | |
| Affinity Purified |