Learn More
Anti-CD45, Klon: HI30; BD
Marke:  BD Biosciences 563791
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15833099
  • 341.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
25-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HI30
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human Peripheral Blood Leucocytes
Flow cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD45
Brilliant Ultraviolet 395
Murine
25 Tests
Primary
Human
HI30
Affinity Purified
Human Peripheral Blood Leucocytes