Learn More
CD3 Mouse anti-Human, PE, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
194.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD3
Klon UCHT1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561808
25 Tests
194.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15841359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561809
500 Tests
1280.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
UCHT1
Monoclonal
Mouse
Human
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.