missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD29 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: MAR4, BD

Mouse Monoclonal Antibody

253.98 CHF - 622.61 CHF

Spezifikation

Antigen CD29
Klon Mar4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 510
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15832849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563514
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15822849
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563513
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

The MAR4 monoclonal antibody specifically binds to CD29. CD29 is a 130 kDa integrin β1 subunit that is expressed as a heterodimeric complex with one of six distinct α subunits, comprising the very late activation antigen (VLA) subfamily of adhesion receptors. The β1 subunit has a broad tissue distribution; it is expressed on lymphocytes, monocytes and weakly on granulocytes, but not on erythrocytes. These receptors are involved in a variety of cell-cell and cell-matrix interactions.

Spezifikation

Spezifikation

CD29
Flow Cytometry
Brilliant Violet 510
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
ITGB1; Integrin beta-1; Integrin β1; FNRB; GPIIA; ITB1; MDF2; MSK12; VLA-4β
Mar4
Monoclonal
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Purified Human α5β1 Fibronectin Receptor
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only.