Learn More
CD235a Mouse anti-Human, FITC, Clone: GA-R2 (HIR2), BD
Mouse Monoclonal Antibody
166.00 CHF - 419.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD235a
Klon GA-R2 (HIR2)
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15850689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561017
25 μg
166.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15819838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559943
0.1 mg
419.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The GA-R2 (also known as HIR2) monoclonal antibody specifically binds to CD235a, otherwise known as Glycophorin A (GYPA, GPA), PAS-2, MN sialoglycoprotein (MNS, MN), and Sialoglycoprotein A/alpha. CD235a is a type I transmembrane sialoglycoprotein that is expressed on human erythrocytes, erythroid precursor cells and certain leukemic cell types. This antibody is useful for the identification and characterization of erythrocytes, certain myeloid leukemic cell types, and studies of erythroid cell development and infectious diseases with erythrocyte involvement. Mature, non-nucleated red blood cells characteristically express very high levels of glycophorin A.
Spezifikation
Spezifikation
CD235a
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2b κ
Affinity Purified
Glycophorin-A; GYPA; GPA; PAS-2; MN sialoglycoprotein; Sialoglycoprotein A
GA-R2 (HIR2)
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.