missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229 Monoclonal Antibody (HLy9.25), APC, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA110150

376.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12362173

  • 564.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

CD229 Monoclonal antibody specifically detects CD229 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD229
Monoclonal
APC
Ly9
AI893573; CD229; CDABP0070; Cell surface molecule Ly-9; hly9; Lgp100; LY9; Ly-9; Lymphocyte antigen 9; mLY9; RP11-312J18.1; Signaling lymphocytic activation molecule 3; SLAM family member 3; SLAMF3; T100; T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
4063
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
HLy9.25
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Q9HBG7
Ly9
CD299-transfected 300.19 pre-B cell line
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote