Learn More
CD21 Mouse anti-Human, APC, Clone: B-ly4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
298.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD21
Klon B-ly4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561767
25 Tests
298.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15850979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561357
50 Tests
565.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The B-ly4 monoclonal antibody specifically binds to CD21, a 145 kDa glycosylated type I integral membrane protein. CD21 is a receptor for the C3d complement fragment and for Epstein-Barr virus (EBV). CD21 is expressed on mature B cells, follicular dendritic cells, and some epithelial cells. It is also weakly expressed on the subset of mature T cells and thymocytes. CD21 plays a role in B-cell activation and proliferation. It may also play a role in modulating the function of T cells in the immune response to infections by lymphotropic viruses. Recently, CD21 was found to be part of a large complex containing CD19, CD81, and possibly other molecules.
Spezifikation
Spezifikation
CD21
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
B-ly4
Monoclonal
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Human, Porcine, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Affinity Purified
CR2; Complement receptor type 2; C3DR; EBV-R; Epstein-Barr virus receptor