Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
303.00 CHF - 644.14 CHF
Spezifikation
Antigen CD16
Klon 3G8
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Ultraviolet 395
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15863089
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
563784
25 Tests
303.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15873089
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
563785
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
645.00 CHF
644.14 CHF / 1 Stück
Sparen 0.86 CHF
0.13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD16
Monoclonal
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Primary
3G8
Brilliant Ultraviolet 395
RUO
Human polymorphonuclear leukocytes
Affinity Purified